Learn More
Acide 4-amino-3-hydroxy-1-naphtalènesulfonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is used as mordant dyes and acid dyes intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 4-amino-3-hydroxy-1-naphtalènesulfonique est utilisé comme intermédiaire de colorants mordants et colorants acides.
Solubilité
Soluble dans les bases. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants forts, des bases fortes, des anhydrides acides, des chlorures acides.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid |
| Point de fusion | ∼295°C (decomposition) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2697469 |
| Merck Index | 14,454 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in bases. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 239.25 |
| Pourcentage de pureté | 99% |