Learn More
4-Amino-3-acide hydroxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499522 5 g 5g
11409532 25 g 25g
11419532 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499522 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10207.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2374-03-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid is used in the preparation of various pharmaceutical compounds such as sphingosine kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque est utilisé dans la préparation de divers composés pharmaceutiques tels que les inhibiteurs de sphingosine kinase.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et dans l’éthanol aqueux, l’eau (partiellement miscible)
Remarques
Stocker à 4°C. Conserver dans des conditions fraîches et sèches dans des récipients bien scellés. Garder le récipient bien fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2374-03-0
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00017094
Clé InChI NFPYJDZQOKCYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy, chembl1462, 2hdr, pubchem14418, 2-amino-5-carboxyphenol, intermediates-zcf02635, acmc-209g5k, 4-carboxy-2-hydroxyaniline
CID PubChem 137566
Nom IUPAC Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Point de fusion ∼215°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 509859
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,and aqeous ethanol,water (Partly miscible)
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%