Learn More
4-Amino-3-acide hydroxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10282652 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10282652 25 g Flacon en verre 25g
10457582 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10282652 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354260250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2374-03-0 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2374-03-0
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00017094
Clé InChI NFPYJDZQOKCYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy, chembl1462, 2hdr, pubchem14418, 2-amino-5-carboxyphenol, intermediates-zcf02635, acmc-209g5k, 4-carboxy-2-hydroxyaniline
CID PubChem 137566
Nom IUPAC Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 211°C to 215°C
Couleur Marron à marron-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 14, IV, 2075
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chcl3 and aq. ethanol
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.