Learn More
Acide 4-Amino-3-hydroxybenzoïque, TRC
Code produit 30135027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135027 5 g 5g
30134895 25 g 25g
30009539 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135027 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6112155G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2374-03-0
Formule moléculaire C7 H7 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Synonyme 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy-, (4-Carboxy-2-hydroxyphenyl)amine, 3-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-PABA, 3-Hydroxy-p-aminobenzoic acid, NSC 407243
Nom IUPAC Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque
SMILES Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Poids de la formule 153.0426