Learn More
Sulfate de 4-amino-3-hydroxypyridine, TRC
Code produit 30324284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324284 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324284 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6118351G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-hydroxypyridine Sulfate
CAS 100130-15-2
Formule moléculaire C5H6N2O4S
Quantité 1 g
Synonyme 4-Amino-3-pyridinol 3-(Hydrogen Sulfate), 3-Hydroxy-3-aminopyridine Sulfate, 4-Amino-3-pyridinol Sulfate
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O4S/c6-4-1-2-7-3-5(4)11-12(8,9)10/h1-3H,(H2,6,7)(H,8,9,10)
SMILES Nc1ccncc1OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC (4-aminopiridin-3-il) hidrógeno sulfato
Poids moléculaire (g/mol) 190.18
Poids de la formule 190.0048