Learn More
Sulfate de 4-amino-3-hydroxypyridine, TRC
Code produit 30318836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318836 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318836 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA611835500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-hydroxypyridine Sulfate
CAS 100130-15-2
Formule moléculaire C5H6N2O4S
Quantité 500 mg
Synonyme 4-Amino-3-pyridinol 3-(Hydrogen Sulfate), 3-Hydroxy-3-aminopyridine Sulfate, 4-Amino-3-pyridinol Sulfate
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O4S/c6-4-1-2-7-3-5(4)11-12(8,9)10/h1-3H,(H2,6,7)(H,8,9,10)
SMILES Nc1ccncc1OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC (4-aminopiridin-3-il) hidrógeno sulfato
Poids moléculaire (g/mol) 190.18
Poids de la formule 190.0048