Learn More
4-Amino-3-iodobenzotrifluoride, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-3-iodobenzotrifluoride |
| CAS | 163444-17-5 |
| Formule moléculaire | C7H5F3IN |
| Numéro MDL | MFCD02683097 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | FC(F)(F)C1=CC=C(N)C(I)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 287.02 |
| Pourcentage de pureté | 98% |