Learn More
Acide 4-amino-3-méthoxybenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347589 5 g 5g
11337589 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347589 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28098.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2486-69-3 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2486-69-3
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD00016539
Clé InChI JNFGLYJROFAOQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-methoxy-benzoic acid, 3-methoxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-anisic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methoxy, o-anisidine-4-carboxylic acid, 4-amino-3-methoxy benzoic acid, timtec-bb sbb008622, 4-amino-3-methoxybenzoic, 4-amino-3-methoxybenzoic acid, 4-amino-3-methoxybenzoicacid
CID PubChem 288057
Nom IUPAC Acide4-amino-3-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-methoxybenzoic acid
Point de fusion 186°C to 188°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 95%