Learn More
Acide 4-amino-3-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10792284 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792284 1 g Flacon en verre 1g
10390144 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10792284 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391460010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2486-69-3 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2486-69-3
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Numéro MDL MFCD00016539
Clé InChI JNFGLYJROFAOQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-methoxy-benzoic acid, 3-methoxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-anisic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methoxy, o-anisidine-4-carboxylic acid, 4-amino-3-methoxy benzoic acid, timtec-bb sbb008622, 4-amino-3-methoxybenzoic, 4-amino-3-methoxybenzoic acid, 4-amino-3-methoxybenzoicacid
CID PubChem 288057
Nom IUPAC Acide4-amino-3-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-methoxybenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 186°C to 188°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(NH2)COOH
Quantité 1 g
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux ou solide fondu
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-3-methoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.