Learn More
Acide 4-amino-3-méthylbenzoique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420428 25 g 25g
11400428 1 g 1g
11410428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24579.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2486-70-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2486-70-6
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00007736
Clé InChI NHFKECPTBZZFBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-toluic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methyl, 4-amino-3-methyl benzoic acid, 4-amino-3-methyl benzoate, 4-amino-3-methylbenzoicacid, unii-201cxt4h5v, 4-amino-3-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-4-amino, 4-amino-3-methylbenzenecarboxylic acid
CID PubChem 75598
Nom IUPAC Acide 4-amino-3-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-methylbenzoic acid
Point de fusion 169°C to 171°C
Quantité 25 g
Beilstein 2802615
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%