Learn More
Acide 4-amino-3-méthylbenzoïque, TRC
Code produit 30326706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326706 1 g 1g
30310418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30326706 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6145851G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-methylbenzoic Acid
CAS 2486-70-6
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Quantité 1 g
Synonyme 4-Amino-3-methylbenzoic Acid, m-Toluic acid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-3-methylbenzoic acid, 3-Methyl-4-aminobenzoic acid, 4-Amino-5-methylbenzoic acid, BTS 28369, NSC 227945
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cc(ccc1N)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-amino-3-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 151.162
Poids de la formule 151.0633