Learn More
4-Amino-3-méthylbenzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374805 5 g 5g
11364805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17868.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 78881-21-7 | C8H8N2 | 132.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78881-21-7
Formule moléculaire C8H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 132.166
Numéro MDL MFCD02093969
Clé InChI MBZDCUMFFPWLTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-o-toluidine, 2-amino-5-cyanotoluene, 4-cyano-2-methylaniline, 4-amino-3-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-methyl, pubchem4667, 4-cyano-2-methyianiline, 2-methyl-4-cyanoaniline, acmc-1bc2f
CID PubChem 7010316
Nom IUPAC 4-amino-3-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-methylbenzonitrile
Point de fusion 93°C to 94°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 3235728
Poids de la formule 132.17
Pourcentage de pureté ≥98%