Learn More
4-amino-3-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-3-methylphenol |
| Point de fusion | 176°C to 179°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 2078803 |
| Poids de la formule | 123.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |