Learn More
4-amino-3-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426386 100 g 100g
11416386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11426386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23152.22
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2835-99-6 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2835-99-6
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00007871
Clé InChI QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-m-cresol, 4-hydroxy-2-methylaniline, 3-methyl-4-aminophenol, p-amino-m-cresol, phenol, 4-amino-3-methyl, p-hydroxy-o-toluidine, 2-methyl-4-hydroxyaniline, 2-amino-5-hydroxytoluene, m-cresol, 4-amino, 4-amino-3-cresol
CID PubChem 17819
ChEBI CHEBI:55546
Nom IUPAC 4-amino-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-methylphenol
Point de fusion 176°C to 179°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 2078803
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 98%