Learn More
Acide 4-amino-3-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10606241 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606241 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10606241 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 400880050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-nitrobenzoic acid
Note relative au nom 98%
CAS 1588-83-6
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 290°C
Couleur Ocre à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6N2O4
Numéro MDL MFCD00017009
Quantité 5 g
Synonyme 4-amino-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-nitro, 4-carboxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminobenozic acid, 4-amino-3-nitro-benzoic acid, 4-amino-3-nitrobenzoicacid, pubchem4982, rarechem al bo 0261, 2-nitro-4-carboxyaniline
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible in water
Clé InChI ZZNAYFWAXZJITH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])N
Poids moléculaire (g/mol) 182.14
CID PubChem 74115
Poids de la formule 182.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-3-nitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement