Learn More
4-amino-3-nitrobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425457 1 g 1g
11435457 5 g 5g
11445457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23463.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6393-40-4 | C7H5N3O2 | 163.14 g/mol
4-Amino-3-nitrobenzonitrile is used in gamma irradiations effect on release of this compound from polyanhydride matrixes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-amino-3-nitrobenzonitrile est utilisé dans l’effet d’irradiation aux rayons gamma sur la libération de ce composé à partir de matrices polyanhydride.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6393-40-4
Formule moléculaire C7H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.14
Numéro MDL MFCD00013373
Clé InChI JAHADAZIDZMHOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2-nitroaniline, benzonitrile, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-benzonitrile, 2-nitro-4-cyanoaniline, 4-amino-3-nitrobenzenecarbonitrile, zlchem 228, pubchem4669, 4-ammo-3-nitrobenzonitrile
CID PubChem 595901
Nom IUPAC 4-amino-3-nitrobenzonitrile
SMILES NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Point de fusion 159°C to 161°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and benzene.
Poids de la formule 163.14
Pourcentage de pureté 98%