Learn More
4-amino-3-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10215481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10215481 5 g Flacon en verre 5g
10071721 25 g Flacon en verre 25g
10552544 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10215481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335220050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 610-81-1 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-81-1
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.13
Numéro MDL MFCD00066310
Clé InChI IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-phenol, unii-r5wy41q95z, 3-nitro-4-amino phenol, 4-aminophenol-3-nitrophenol, pubchem1481, 4-amino-3-nitropbenol
CID PubChem 3758882
Nom IUPAC 4-amino-3-nitrophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-nitrophenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >150.0°C
Couleur De bordeaux à rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 13, III, 1203
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, isopropanol,, acetone, dimethyl sulfoxide, chloroform,, methylene chloride, xylene, benzene, diethyl ether
Poids de la formule 154.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-3-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.