Learn More
4-Amino-3-nitrophénol, TRC
Code produit 30317427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317427 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317427 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61848510G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2-nitroaniline
CAS 610-81-1
Formule moléculaire C6 H6 N2 O3
Quantité 10 g
Synonyme 4-Amino-3-nitrophenol, 2-Amino-5-hydroxynitrobenzene, 2-Nitro-4-hydroxyaniline, 3-Nitro-4-aminophenol, 4-Hydroxy-2-nitroaniline, NSC 400380, p-Hydroxy-o-nitroaniline
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
SMILES Nc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 4-amino-3-nitrophénol
Poids moléculaire (g/mol) 154.123
Poids de la formule 154.0378