Learn More
(4-Amino-3-nitrophényl)-(2-thiényl)méthanone, TRC
Code produit 30320466
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30320466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320466 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6184251G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau (4-Amino-3-nitrophenyl)-(2-thienyl)methanone
CAS 31431-30-8
Formule moléculaire C11 H8 N2 O3 S
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H8N2O3S/c12-8-4-3-7(6-9(8)13(15)16)11(14)10-2-1-5-17-10/h1-6H,12H2
SMILES Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)c2cccs2
Nom IUPAC (4-amino-3-nitrophényl)-thiophène-2-ylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 248.26
Poids de la formule 248.0256
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.