Learn More
Acide 4-amino-3-nitrophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11986121 5 g 5g
11976121 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986121 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445300050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 89466-07-9 | C6H7BN2O4 | 181.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89466-07-9
Formule moléculaire C6H7BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 181.94
Numéro MDL MFCD07437851
Clé InChI IRTXQNNJQZNKRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-nitrophenylboronic acid, 4-amino-3-nitrophenylboronicacid, 4-amino-3-nitrophenyl boronic acid, boronic acid,b-4-amino-3-nitrophenyl, pubchem4026, acmc-209r1c, irtxqnnjqznkrp-uhfffaoysa-n, 4-amino-3-nitro-phenyl boronic acid, 4-azanyl-3-nitro-phenyl boronic acid, boronic acid, b-4-amino-3-nitrophenyl
CID PubChem 16217915
Nom IUPAC Acide (4-amino-3-nitrophényl)boronique
SMILES NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 181.94
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.