Learn More
Ester pinacol d’acide 4-amino-3-nitrophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11986051 5 g 5g
11976051 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444570050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 833486-94-5
Formule moléculaire C12H17BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 264.09
Numéro MDL MFCD06795680
Clé InChI QOYJKGGBFKVKDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 2-nitro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 2-nitro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-amino-3-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-4-amino-3-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-nitro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, pubchem22339, acmc-209ps0, ksc912g7t, qoyjkggbfkvkdp-uhfffaoysa-n
CID PubChem 16217914
Nom IUPAC 2-nitro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 174°C to 177°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 264.09
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.