Learn More
4-Amino-3-nitropyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375565 5 g 5g
11365565 1 g 1g
11385565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11375565 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19725.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1681-37-4 | C5H5N3O2 | 139.114 g/mol
4-Amino-3-nitropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘4-Amino-3-nitropyridine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1681-37-4
Formule moléculaire C5H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 139.114
Numéro MDL MFCD00160304
Clé InChI IUPPEELMBOPLDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-nitropyridine, 4-pyridinamine, 3-nitro, 3-nitro-4-pyridinamine, 3-nitro-4-aminopyridine, 3-nitro-pyridin-4-ylamine, 3-nitro-4-pyridylamine, pubchem1277, acmc-209dxo, 3-nitro-4-amino pyridine, 3-nitro-4-pyridinamine #
CID PubChem 548803
Nom IUPAC 3-nitropyridine-4-amine
SMILES C1=CN=CC(=C1N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-nitropyridine
Point de fusion 201°C to 205°C
Quantité 5 g
Beilstein 383710
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté 96%