Learn More
4-Amino-3-penten-2-one, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318125
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318125 1 g 1g
11328125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08379.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1118-66-7 | C5H9NO | 99.133 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1118-66-7
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.133
Numéro MDL MFCD00043715
Clé InChI OSLAYKKXCYSJSF-ONEGZZNKSA-N
Synonyme acetylacetonamine, fluoral-p, 4-amino-3-penten-2-one, e-4-aminopent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, 4-amino, 3e-4-aminopent-3-en-2-one, 4-aminopent-3-en-2-one, 4-amino-pent-3-en-2-one, e-4-amino-3-pentene-2-one, 2-acetyl-1-amino-1-methylethylene
CID PubChem 5367854
ChEBI CHEBI:51695
Nom IUPAC (E)-4-aminopent-3-en-2-one
SMILES CC(=CC(=O)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-penten-2-one
Point de fusion 36°C to 41°C
Point d’ébullition 209°C to 213°C
Quantité 1 g
Beilstein 1209344
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté 96%