Learn More
Acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10410964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10410964 10 g Flacon en verre ambré 10g
10029511 1 g Flacon en verre ambré 1g
10255704 50 g Flacon en verre ambré 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10410964 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00679EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175278-22-5
Formule moléculaire C8H6F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.135
Clé InChI IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
CID PubChem 2735951
Nom IUPAC acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 221.13
Pourcentage de pureté 95%