Learn More
Acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15485687 5 g 5g
15495687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32915.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 175278-22-5 | C8H6F3NO3 | 221.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175278-22-5
Formule moléculaire C8H6F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.135
Numéro MDL MFCD00205143
Clé InChI IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
CID PubChem 2735951
Nom IUPAC acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 221.14
Pourcentage de pureté 98%