Learn More
Acide 4-amino-3-(trifluorométhyle)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455217 10 g 10g
15445217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32487.09
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 400-76-0 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 400-76-0
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.14
Numéro MDL MFCD03407960
Clé InChI NPPPORJZPNJXNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethylbenzioc acid, rarechem al bo 0877, 4-amino-5-trifluoromethylbenzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethyl, 4-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid 3-trifluoromethyl-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethylbenzoicacid, pubchem2211
CID PubChem 3254286
Nom IUPAC 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES NC1=C(C=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 212°C to 215°C
Quantité 10 g
Beilstein 3291493
Poids de la formule 205.14
Pourcentage de pureté 98%