Learn More
4-Amino-3-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11398936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398936 500 mg 500mg
11308946 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19549.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 387824-61-5
Formule moléculaire C6H5F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 162.115
Numéro MDL MFCD02183554
Clé InChI DYAGVPKVELUYPJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2782810
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)pyridine-4-amine
SMILES C1=CN=CC(=C1N)C(F)(F)F
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Point de fusion 98°C to 102°C
Quantité 500 mg
Numéro UN UN2811
Synonyme 4-amino-3-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl pyridin-4-amine, 4-amino-3-trifluoromethylpyridine, 4-pyridinamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-pyridylamine, pubchem2994, acmc-1aev4, 3-trifluoromethyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine,3-trifluoromethyl
Poids de la formule 162.11
Pourcentage de pureté 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.