Learn More
4-amino-4’-chlorobiphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11965261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11965261 5 g 5g
11955261 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11965261 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444460050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 135-68-2 | C12H10ClN | 203.67 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-68-2
Formule moléculaire C12H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 203.67
Clé InChI OREQWMWYRYXCDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-4'-chlorobiphenyl, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-amine, 4'-chlorobiphenyl-4-ylamine, 4'-chlorobiphenyl-4-amine, 4-amino-4'-chlorodiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-amine,4'-chloro, unii-c8tzy038qb, 4-4-chlorophenyl aniline, 4-amino-4'-chloro-biphenyl, 4-biphenylamine, 4'-chloro
CID PubChem 8675
Nom IUPAC 4-(4-chlorophényl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
Point de fusion 127°C to 131°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Merck Index 15,43
Poids de la formule 203.67
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.