Learn More
4-amino-4’-chlorodiphényle éther, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474537 10 g 10g
11484537 50 g 50g
11494537 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21083.09
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 101-79-1 | C12H10ClNO | 219.67 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-79-1
Formule moléculaire C12H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 219.67
Numéro MDL MFCD00043925
Clé InChI YTISFYMPVILQRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenoxy aniline, 4-amino-4'-chlorodiphenyl ether, benzenamine, 4-4-chlorophenoxy, p-p-chlorophenoxy aniline, 4-4-chlorophenoxy benzenamine, 4-chloro-4'-aminodiphenyl ether, aniline, p-chlorophenoxy, 4-amino-4-chlorodiphenyl ether, 4'-chloro-4-aminobiphenyl ether, aniline, p-p-chlorophenoxy
CID PubChem 7578
Nom IUPAC 4-(4 -chlorophénoxy)aniline
SMILES NC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
Point de fusion 100°C to 103°C
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 219.67
Pourcentage de pureté 97%