Learn More
4-Amino-4'-nitrodiphénylsulfure, Thermo Scientific™
Code produit 17575525 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17575525 5 g 5g
17565525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17575525 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104180050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 101-59-7
Formule moléculaire C12H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 246.28
Numéro MDL MFCD00007881
Clé InChI ZBPKGHOGUVVDLF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 4-[(4-nitrophényl)sulfanyl]aniline
SMILES NC1=CC=C(SC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Spécification
Vecteur alpha AMINONITRODIPHENYLSULFIDE
Nom chimique ou matériau Sulfure de 4-amino-4’-nitrodiphényle
Point de fusion 141°C to 145°C
Couleur Jaune clair à marron
Spectre IR Conforme
Plage de pourcentage du dosage ≥ 97,5 % (titration avec HClO4)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4SC6H4NO2
Quantité 5 g
Beilstein 13-534
Forme physique Poudre cristalline