Learn More
Sel disodique de l'acide 4-amino-4'-nitrostilbène-2,2'-disulfonique, TRC
Code produit 30311629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311629 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6184601G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic Acid, Disodium Salt
CAS 6634-82-8
Formule moléculaire C14 H10 N2 O8 S2 . 2 Na
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H12N2O8S2.2Na/c15-11-5-3-9(13(7-11)25(19,20)21)1-2-10-4-6-12(16(17)18)8-14(10)26(22,23)24;;/h1-8H,15H2,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
SMILES [Na+].[Na+].Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(c1)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC disodio;5-amino-2-[(E)-2-(4-nitro-2-sulfonatofenil)etenil]bencenosulfonato
Poids moléculaire (g/mol) 444.35
Poids de la formule 443.9674