Learn More
Acide 4-amino-4’-nitrostilbène-2,2’-disulfonique, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid serves as an important stilbene intermediate. It acts as a monomer. Further, it is used in the synthesis of a series of direct dyes such as direct lightfast fluorescent yellow 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL and 2GL. In addition to this, it is used to prepare direct yellow DN-FR, orange F3G; yellow 3RLL, green GND and direct Black DN-EX.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 4-amino-4′-nitrostilbène-2,2′-disulfonique est un intermédiaire clé des stilbènes. Il intervient en tant que monomère. De plus, il est utilisé dans la synthèse d’une série de colorants directs tels que les jaunes directs fluorescents photorésistants 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL et 2GL. Par ailleurs, il est utilisé pour préparer le jaune direct DN-FR, l’orange F3G ; le jaune 3RLL, le vert GND et le noir direct DN-EX.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid |
| Point de fusion | >300°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 400.38 |
| Pourcentage de pureté | 80% |
| Qualité | Technique |