Learn More
4-amino-4H-1,2,4-triazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10365780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10365780 25 g Flacon en verre 25g
10687294 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10365780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104700250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 584-13-4 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-13-4
Formule moléculaire C2H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 84.08
Numéro MDL MFCD00003099
Clé InChI FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-4h-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 1-amino-1,3,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, 4-amino, 1-amino-1h-1,3,4-triazole, 4-amino-1,2,4 4h-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-ylamine, 1-amino-1,4-triazole, 4-amino-1,4-triazole
CID PubChem 11432
Nom IUPAC 1,2,4-triazole-4-amine
SMILES C1=NN=CN1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-4H-1, 2, 4-triazole
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 84.0°C
Couleur Beige ou Blanc
Point d’éclair >149°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 26, IV, 40
Informations sur la solubilité Solubility in water: 810g/L (20°C) in water. Other solubilities: soluble in ethanol and dimethyl sulfoxyde,very little soluble in vegetal oils
Poids de la formule 84.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.