Learn More
4-Amino-5,6-diméthoxypyrimidine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine |
| CAS | 5018-45-1 |
| Formule moléculaire | C6H9N3O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 5,6-Dimethoxypyrimidin-4-ylamine, 5,6-Dimethoxy-4-pyrimidinamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-10-4-5(7)8-3-9-6(4)11-2/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9) |
| SMILES | COc1ncnc(N)c1OC |
| Nom IUPAC | 5,6-diméthoxypyrimidine-4-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 155.15 |
| Poids de la formule | 155.0695 |