Learn More
Dichlorhydrate de 4-amino-5-(aminométhyl)-2-éthylpyrimidine, TRC
Code produit 30326852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326852 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326852 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA611098100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride
CAS 1007-45-0
Formule moléculaire C7H12N4 . 2(HCl)
Quantité 100 mg
Synonyme 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride (7CI,8CI), 4-Amino-2-ethyl-5-2-pyrimidinemethanamine Hydrochloride (1:2)
Formule InChI InChI=1S/C7H12N4.2ClH/c1-2-6-10-4-5(3-8)7(9)11-6;;/h4H,2-3,8H2,1H3,(H2,9,10,11);2*1H
SMILES CCC1=NC=C(CN)C(N)=N1.Cl.Cl
Nom IUPAC Chlorhydrate de 5-(aminométhyl)-2-éthylpyrimidine-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 225.12
Poids de la formule 224.09