Learn More
4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, TRC
Code produit 30134868
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134868 500 mg 500mg
17933155 1 g 1g
17972565 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134868 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA581865500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-02-3
Formule moléculaire C6 H10 N4
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Synonyme 5-Pyrimidinemethanamine, 4-amino-2-methyl-;Pyrimidine, 4-amino-5-(aminomethyl)-2-methyl- (6CI,8CI), 4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinemethanamine, 2-Methyl-4-amino-5-(aminomethyl)pyrimidine, 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, 5-(Aminomethyl)-4-amino-2-methylpyrimidine, Grewe diamine, 5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
Nom IUPAC 5-(aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
SMILES Cc1ncc(CN)c(N)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10N4/c1-4-9-3-5(2-7)6(8)10-4/h3H,2,7H2,1H3,(H2,8,9,10)
Poids de la formule 138.0905