Learn More
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407978 5 g 5g
15497968 1 g 1g
15417978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15407978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61429.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 205672-25-9 | C4H3BrClN3 | 208.44 g/mol
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-amino-5-bromo-2-chloropyrimidine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage : Conserver à 2-4°C. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205672-25-9
Formule moléculaire C4H3BrClN3
Poids moléculaire (g/mol) 208.44
Numéro MDL MFCD07782040
Clé InChI QOWALNIZDHZTSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-5-bromo-2-chloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 5-bromo-2-chloropyrimidine-4-ylamine, pubchem18570, acmc-209fbz, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-amine, 5-bromo-2-chloropyrimidin-4-ylamine
CID PubChem 2763293
Nom IUPAC 5-bromo-2-chloropyrimidin-4-amine
SMILES NC1=NC(Cl)=NC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 208.44
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide