Learn More
4-amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458538 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15458538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61952.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine peut être utilisée dans la synthèse de produits réticulés dans des conditions anaérobiques et aérobiques.
Solubilité
Soluble dans l’acide formique (50 mg/ml).
Remarques
Stocker loin de l’acier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine
CAS 2240-25-7
Point de fusion 240°C to 243°C
Couleur Blanc à jaune
Formule moléculaire C4H4BrN3O
Numéro MDL MFCD00056025
Quantité 1 g
Beilstein 127286
Synonyme 5-bromocytosine, 4-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 6-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-amino-5-bromopyrimidin-2-ol, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-bromo, 4-amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine, 2 1h-pyrimidinone,6-amino-5-bromo, 6-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one, 4-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Informations sur la solubilité Soluble in formic acid (50mg/ml).
Clé InChI QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Br)C=NC(=O)N1
Nom IUPAC 6-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 190.00
CID PubChem 75233
Poids de la formule 190
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide