Learn More
4-Amino-5-bromopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471499 5 g 5g
15481499 250 mg 250mg
15461499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471499 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64335.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1439-10-7 | C4H4BrN3 | 174.001 g/mol
It is an inhibitor of thymidine phosphorylase, an enzyme known to be over-expressed in several tumor types and to play a role in metastasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un inhibiteur de la thymidine phosphorylase, une enzyme surexprimée dans plusieurs types de tumeurs et jouant un rôle dans la métastase.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1439-10-7
Formule moléculaire C4H4BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 174.001
Numéro MDL MFCD00233962
Clé InChI IIFAONYUCDAVGA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10261576
Nom IUPAC 5-bromopyrimidine-4-amine
SMILES C1=C(C(=NC=N1)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-5-bromopyrimidine
Point de fusion 207°C to 211°C
Couleur Marron
Quantité 5 g
Beilstein 112648
Synonyme 4-amino-5-bromopyrimidine, 5-bromo-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo, 4-pyrimidinamine 5-bromo, 5-bromopyrimidine-4-ylamine, pubchem14978, acmc-209crn, 4-pyrimidinamine,5-bromo, 4-amino-5-bromo-pyrimidine, pyrimidine, 4-amino-5-bromo
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 174
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre