Learn More
Chlorhydrate de 4-amino-5-imidazolecarboxamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10684852 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10684852 25 g Flacon en verre 25g
10405295 1 g Flacon en verre 1g
10275940 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10684852 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173090250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 72-40-2 | C4H7ClN4O | 162.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-40-2 , 360-97-4
Formule moléculaire C4H7ClN4O
Poids moléculaire (g/mol) 162.58
Numéro MDL MFCD00012704
Clé InChI MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride
CID PubChem 66146
Nom IUPAC 4-amino-1H-imidazole-5-carboxamide;chlorhydrate
SMILES Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 250°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.2% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 25, II, 221
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear
Poids de la formule 162.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline