Learn More
Acide 4-amino-5-iodo-2-méthoxybenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-5-iodo-2-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 155928-39-5 |
| Formule moléculaire | C8H8INO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8INO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(N)c(I)cc1C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 4-amino-5-iodo-2-méthoxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 293.06 |
| Poids de la formule | 292.9549 |