Learn More
Acide 4-amino-5-trifluorométhylbenzoïque, TRC
Code produit 30328812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328812 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328812 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6307801G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-5-trifluoromethylbenzoic Acid
CAS 400-76-0
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Quantité 1 g
Synonyme 4-Amino-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
SMILES Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(=O)O
Nom IUPAC acide 4-amino-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 205.13
Poids de la formule 205.0351