Learn More
Acide 4-amino-5-trifluorométhylbenzoïque, TRC
Code produit 30344352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344352 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344352 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6307802.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-5-trifluoromethylbenzoic Acid
CAS 400-76-0
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-Amino-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
SMILES Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(=O)O
Nom IUPAC acide 4-amino-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 205.13
Poids de la formule 205.0351
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.