Learn More
4-amino-6-chloro-1,3-benzènedisulfonamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10775052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10775052 5 g Flacon en verre 5g
10391800 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10775052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 251850050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 121-30-2 | C6H8ClN3O4S2 | 285.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-30-2
Formule moléculaire C6H8ClN3O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 285.73
Clé InChI IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide, chloraminophenamide, salmid, idorese, chloroaminophenamide, 1,3-benzenedisulfonamide, 4-amino-6-chloro, 5-chloro-2,4-disulfamylaniline, 4-amino-6-chloro-m-benzenedisulfonamide, 3-chloro-4,6-disulfamoylaniline, 5-chloro-2,4-disulfamoylaniline
CID PubChem 67136
ChEBI CHEBI:3602
Nom IUPAC 4-amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-6-chloro-1, 3-benzenedisulfonamide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 260.0°C to 263.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,2076
Poids de la formule 285.73
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre