Learn More
4-Amino-6-chloro-1,3-benzènedisulfonamide, TRC
Code produit 17921805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17921805 50 g 50g
17994105 5 g 5g
17952465 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17921805 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60337550G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-30-2
Formule moléculaire C6 H8 Cl N3 O4 S2
Poids moléculaire (g/mol) 285.73
Synonyme 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), Chloraminophenamide
Nom IUPAC 4-amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide
SMILES Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Poids de la formule 284.9645
Pourcentage de pureté >95%