Learn More
4-Amino-6-chloro-1,3-benzènedisulfonamide, TRC
Code produit 17994105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994105 5 g 5g
17921805 50 g 50g
17952465 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17994105 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6033755G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-30-2
Formule moléculaire C6 H8 Cl N3 O4 S2
Poids moléculaire (g/mol) 285.73
Synonyme 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), Chloraminophenamide
Nom IUPAC 4-amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide
SMILES Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Poids de la formule 284.9645
Pourcentage de pureté >95%