Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine, 98%
Code produit 15442578
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15442578 1 g 1g
15452578 5 g 5g
15462578 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15442578 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H56141.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1005-38-5
Formule moléculaire C5H6ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 175.634
Numéro MDL MFCD00006088
Clé InChI ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-6-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methylthio, 6-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-amine, 6-chloro-2-methylthio pyrimidin-4-amine, pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylthio, 4-amino-6-chloro-2-methylthiopyrimidine, 6-chloro-2-methylthiopyrimidin-4-ylamine, 6-amino-4-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 6-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidin-4-amine
CID PubChem 70496
Nom IUPAC 6-chloro-2-methylsulfanylpyrimidin-4-amine
SMILES CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Point de fusion 130°C to 132°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 175.64
Pourcentage de pureté 98%