Learn More
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15436867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436867 5 g 5g
15426867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33968.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14160-93-1
Formule moléculaire C5H4ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 157.56
Numéro MDL MFCD03789626
Clé InChI GOJNFUXEBVBARW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-formylpyrimidine, 4-amino-6-chloro-5-formyl-1,3-diazine, pubchem22541, 6-amino-4-chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carboxaldehyde
CID PubChem 84230
Nom IUPAC 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carbaldéhyde
SMILES NC1=NC=NC(Cl)=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 97%