Learn More
4-amino-6-chloropyrimidine, 95 %, ACROS Organics™
Code produit 15294318 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15294318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15294318 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454100010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-6-chloropyrimidine
CAS 5305-59-9
Point de fusion 212.0°C to 216.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H4ClN3
Quantité 1 g
Synonyme 4-amino-6-chloropyrimidine, 6-chloropyrimidin-4-ylamine, 6-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro, 6-chloro-4-pyrimidinamine, 6-amino-4-chloropyrimidine, 6-chloropyrimidine-4-ylamine, 6-chloro-4-aminopyrimidine, 6-chlorpyrimidin-4-amin, zlchem 630
Clé InChI DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(N=CN=C1Cl)N
Nom IUPAC 6-chloropyrimidine-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 129.55
CID PubChem 238012
Poids de la formule 129.55
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-6-chloropyrimidine, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.