Learn More
Acide 4-amino-6-hydroxy-1,3-benzènedicarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-6-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid |
| CAS | 15540-79-1 |
| Formule moléculaire | C8H7NO5 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO5/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | Nc1cc(O)c(cc1C(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 4-amino-6-hydroxybenzène-1,3-dicarboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.14 |
| Poids de la formule | 197.0324 |